Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Angolo | 60° |
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Imbuti in PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aggiunta di liquidi ai recipienti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 52 mm |