Learn More
Masterflex™ PTFE Gaskets Fitting
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
19.05 mm Tri-Clamp
25.4 mm Tri-Clamp
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For pharmaceutical, high-purity water, injectable, food, and beverage applications |
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (sistema metrico) | 19.05 mm Tri-Clamp |
| Materiale | PTFE |
| Tipo | Gasket Fittings |