Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL Screw-in Tube Fittings, PTFE
Feature universal chemical resistance and withstand pressure up to 10 bar.
34.98€ - 109.18€
Specifica
Materiale PTFE
Pressione massima 10 bar
MaxOperatingTempMetric 250°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10752383
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-08
14 GL x 1/8 in. NPT 4.0 mm
52.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10618712
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D517-08
GL 14 x 1/8 in. G 4.0 mm
43.83€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10353182
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-20
14 GL x 3/8 in. NPT 6.5 mm
50.24€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10129361
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-26
18 GL x 1/8 in. NPT 4.0 mm
50.99€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10291292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D517-50
GL 25 x 1/2 in. G 12.0 mm
34.98€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10067781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D517-14
GL 14 x 1/4 in. G 5 mm
48.44€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10702193
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-32
GL 25 x 1/4 in. NPT 6.5 mm
57.88€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10271152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-50
GL 25 x 1/2 in. NPT 12 mm
109.18€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10119551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-38
GL 18 x 3/8 in. NPT 8 mm
50.99€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10129551
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-44
GL 25 x 3/8 in. NPT 8 mm
107.06€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10047761
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D516-14
GL 14 x 1/4 in. NPT 5 mm
56.13€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10699082
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D517-32
GL 18 x 1/4 in. G 6.6 mm
69.48€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10782763
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Bohlender™
D517-74
GL 32 x 1 in. G 18.0 mm
59.78€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Straight tube fitting made of PTFE
  • One screw-in thread (either NPT or G thread)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
PTFE
10 bar
250°C