Learn More
BRAND™ Low Form PTFE Beakers
Codice prodotto. p-8004628 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10588851
Marca: BRAND™ 90328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With resistance to virtually all chemicals and a wide working temperature range, these beakers are excellent for general laboratory use.
  • Working temperature range of −200° to +260°C
  • Surface is adhesion resistant
  • Without graduation
  • With reinforced rim and spout
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Opaque White
Diametro (sistema metrico) esterno 43 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PTFE
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Height (Metric) Outer 55 mm
Quantità 1 Ea.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Stile Low Form