Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar
Codice prodotto. 10072983
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10072983
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101719
Solo null disponibili
Specifica
Materiale PTFE
Product Type Ground Joint Sleeve
Quantità 1Pack
Temperature Range (Metric) –200 to 260°C
N. giunto rastremato standard NS 19/26