Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Ground Joint Sleeve with Grip Collar
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Ground Joint Sleeve |
| Quantità | 1Pack |
| Temperature Range (Metric) | –200 to 260°C |
| N. giunto rastremato standard | NS 14/23 |