Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Codice prodotto. 10234851
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14/23 Cone Size
19/26 Cone Size
24/29 Cone Size
29/32 Cone Size
45/40 Cone Size
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10234851
Marca: Kartell™ 0103900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of PTFE for high temperature and chemical resistance. Kartell™ Lining for Glass Tapers are specially designed to prevent machined glass joints from binding.
  • Designed to prevent machined glass joints from binding
  • Conforms to DIN 12242
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12242
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Da utilizzare con Glass Joint
Da utilizzare con (applicazione) Prevent glass joints from binding
Quantità confezione 10/Pk.
Dimensioni dei tubi 19/26 Cone Size
Product Type Ground Joint Sleeve Lining