Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14/23 Cone Size
19/26 Cone Size
24/29 Cone Size
29/32 Cone Size
45/40 Cone Size
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Designed to prevent machined glass joints from binding
- Conforms to DIN 12242
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12242 |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 26 mm |
| Da utilizzare con | Glass Joint |
| Da utilizzare con (applicazione) | Prevent glass joints from binding |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Dimensioni dei tubi | 29/32 Cone Size |
| Product Type | Ground Joint Sleeve Lining |