Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manicotto per giunti smerigliati in PTFE senza collarino di arresto
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
NS 19/26
NS 29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- 50μm thickness
- Simplifies use of joint clips
- Fits like a second skin without adding bulk
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Manicotto in vetro smerigliato |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Temperature Range (Metric) | Da –200 a 260 °C |
| N. giunto rastremato standard | NS 29/32 |