Learn More
Brand™ PTFE Ground Joint Sleeves
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Joint clips |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Ground Joint Sleeves |
| Quantità | 10Pack |
| Temperature Range (Metric) | –200 to 260°C |
| Spessore | 0.05mm |
| N. giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Tipo | Ground Joint Sleeve |