Learn More
Fisherbrand™ Guida asta in PTFE ad alte prestazioni
Codice prodotto. p-8007756 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Giunto rastremato standard:
Cone size: 19/26
Cone size: 24/29
Cone size: 45/40
Cone size: 45/50
Cono 19/26B
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Cono 34/35B
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11863302
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro e metallo. La guida per agitatore ad alte prestazioni presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Una guida efficiente per agitatori ad asta in vetro e metallo su un ampio intervallo di temperature senza distacchi di particelle dalla tenuta e mantenendo inalterato il vuoto. La tenuta è realizzata in composto PTFE-PEEK di formulazione speciale, caricata a pressione in modo permanente.
  • Resistenza chimica elevata
  • Senza colpi e vibrazioni ridotte
  • Capacità di funzionamento a vuoto (∼5mm Hg) e pressione (da 3 a 5psi)
  • Nessun distacco
  • Anello di giunzione a rilascio automatico
  • Velocità massime consigliate: 500giri/min a funzionamento continuo, 800giri/min a funzionamento intermittente
Nota: Il PEEK ha un'elevata resistenza chimica, suscettibile solo agli acidi minerali forti.
Specifica
Diametro (sistema metrico) 42 mm
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori ad asta in vetro e metallo
Da utilizzare con (applicazione) Allineamento dell'asta durante la miscelazione
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Quantità 1 ciascuno
Giunto rastremato standard Cono 19/26B
Tipo Guida asta in PTFE ad alte prestazioni