Learn More
HUBER Drain Hose, Pressureless, T-180-NW8, PTFE
Codice prodotto. 10619732
Click to view available options
:
Width: 0.8cm
Codice prodotto. 10619732
Marca: HUBER 6350
Solo null disponibili
Specifica
Materiale PTFE
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Quantità confezione 1 Ea.
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C
Product Type Hose T-180-NW8