Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubi flessibili in PTFE
Codice prodotto. p-8003255
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.05 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Codice prodotto. 11724619
Marca: Saint Gobain Life Sciences TR0608
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fully fluorinated fluoropolymer tubing. PTFE Hose is opaque white to transparent, and has a high degree of rigidity.
  • Fully fluorinated
  • Rigid
  • High working temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.24 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.04 in.
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Farmacia, industria chimica, industria automobilistica e pompaggio di liquidi ultrapuri ad alte temperature
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 ciascuno
Colore Trasparente
Flexibility Semirigid
Max. Operating Temperature (Metric) da –240 a 260 °C
Product Type Hose