Learn More
HUBER PTFE Hoses
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
37 mm
44 mm
56 mm
Overall Length (Metric):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 56 mm |
| Overall Length (Metric) | 300 cm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -60°C |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260°C |