Learn More
Horst™ PTFE HST Model Humidity-Proof Heating Cables
Click to view available options
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
1.1m
12m
5.5m
6m
8m
9m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 8 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 8 Lm |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HST |
| Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | 8m |
| Product Type | Humidity-proof Heating Cable |