Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in PTFE
Codice prodotto. p-8007757 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 ml
360 mL
480 mL
1000 mL
2200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10313502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stampato isostaticamente in PTFE puro. I contenitori in PTFE Fisherbrand™ sono caratterizzati da pareti spesse.
Isostatically molded from pure PTFE. Fisherbrand™ PTFE Containers contain thick wall construction.
  • Finitura interna liscia
  • Contiene tappo a vite
  • Sovrapponibile
  • Autoclavabile
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Colore White
Diametro collo esterno (sistema metrico) 28mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 26mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage and Transport of Hazardous Chemicals
Include Chiusura
Altezza (sistema metrico) con chiusura 39mm
Materiale PTFE
Temperatura max (sistema metrico) 280 °C
Temperature Range (Metric) Da -200 °C a +280 °C
Spessore (sistema metrico) 5 mm
Trasparenza No
Peso (sistema metrico) 38 g
Graduazioni No
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Closure Included
Graduated No
Altezza (sistema metrico) 37 mm
Product Type Storage Container
Dimensione chiusura 36 mm
Diametro (sistema metrico) 36 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Sterilizzabili in autoclave