Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ PTFE Keys
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.5mm
4mm
Adatto al tubo ID:
14.5
18.8
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Stopcock Key |
| Diametro (sistema metrico) | 4mm |
| Materiale | PTFE |
| Adatto al tubo ID | 18.8 |