Learn More
Fisherbrand™ Ladles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | White |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Product Type | Ladle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling and pouring of liquids |
| Dimensioni (L x P) | 194 x 24 x 34 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 150 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | -200°C to +280°C |
| Materiale | PTFE |