Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE a testa incrociata e singolo lato
Codice prodotto. 11527822 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11527822
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso con contenitori tipo provetta e sempre molto efficaci come agitatori per usi generali. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE includono una testa a croce su un lato dell'agitatore.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 8 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Quantità 5/conf.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.