Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE a testa incrociata e singolo lato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Quantità | 5/conf. |