Learn More
Bel-Art™ Kit ancorette magnetiche in PTFE SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1/Ea.
Forma:
Ottagonale
Rotondo
Dimensione della confezione:
pezzi 22
pezzi 6
Descrizione
- Useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
- Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Dimensioni (L x P x A) | 12.7 x 7.92, 19.05 x 7.92, 25.4 x 7.92, 25.4 x 9.39, 38.1 x 7.92, 44.45 x 7.92, 50.8 x 9.39 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fiale, microprovette per analisi, provette per centrifuga |
| Include | Anelli orientabili rimovibili |
| Materiale | Magnete in Alnico |
| Quantità | 1/Ea. |
| Forma | Ottagonale |