Learn More
BRAND™ Dispositivo di recupero per ancorette magnetiche in PTFE
Codice prodotto. 10759011 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10759011
Marca: BRAND™ 137720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In PTFE. Le ancorette per agitatore magnetico in PTFE BRAND™ sono dotate di un nucleo magnetico completamente sigillato per evitare perdite.
  • In PTFE.
  • Nucleo magnetico completamente sigillato per evitare perdite.
  • Manufactured from PTFE.
  • Magnetic core is fully sealed to prevent leeching.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Materiale PTFE
Quantità 1