Learn More
BRAND™ Dispositivo di recupero per ancorette magnetiche in PTFE
In PTFE. Le ancorette per agitatore magnetico in PTFE BRAND™ sono dotate di un nucleo magnetico completamente sigillato per evitare perdite.
20.80€ - 32.80€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Materiale PTFE
Quantità 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10578401
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
137710
250 mm
28.35€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10759011
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
137720
350 mm
32.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10018310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
137700
150 mm
20.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In PTFE.
  • Nucleo magnetico completamente sigillato per evitare perdite.
  • In PTFE.
  • Nucleo magnetico completamente sigillato per evitare perdite.
Specifica
Specifica
8 mm
PTFE
1