Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Codice prodotto. 11795268
Click to view available options
Quantità confezione:
1/Pk
1/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11795268
Marca: Cole-Parmer™ 3152123
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifications
Materiale PTFE
Overall Length (Metric) 22.23 cm
Min. Operating Temperature (English) -200°F
Min. Operating Temperature (Metric) -129°C
Quantità confezione 1/Pk
Dimensioni dei tubi 1/2 in.
Ingresso 1/2 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.81 cm
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Pressione massima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
Product Type PTFE Manifold; 8 Outlets; 1/2 in. Inlet NPT(F)