Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold
Click to view available options
Quantità confezione:
1/Pk
1/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Overall Length (Metric) | 22.23 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -200°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -129°C |
| Quantità confezione | 1/Pk |
| Dimensioni dei tubi | 1/2 in. |
| Ingresso | 1/2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 3.81 cm |
| Pressione massima | 120 psi |
| Vedi altri risultati |