Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 4 outlets
Codice prodotto. 11725268
Click to view available options
Overall Length (English):
3.25 in.
4 1/8 in.
4.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725268
Marca: Cole-Parmer™ 3152109
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
  • PTFE Manifold.
  • Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
  • Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Specifica
Materiale PTFE
Overall Length (English) 4 1/8 in.
Overall Length (Metric) 10.48 cm
Min. Operating Temperature (English) -200°F
Min. Operating Temperature (Metric) -129°C
Ingresso 3/8 in. NPT(F)
Porta di uscita 1/4 in. NPT(F)
Larghezza (sistema metrico) 3.18 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3.18 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Pressione massima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300°F
Max. Operating Temperature (Metric) 150°C
Product Type PTFE Manifold (4 Outlets)