Learn More
Bohlender™ PTFE Membranes for Compensation
Codice prodotto. 10211453
Click to view available options
:
For thread GL 14
Codice prodotto. 10211453
Marca: Bohlender™ N169914
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A replacement membrane for Bohlender Sets for Pressure Compensation.
  • Providing temperature resistance from −200° to +250°C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
  • Vacuum suitable
  • FDA conformity
  • Filtering membrane made of PTFE
  • Thickness of 0.2 mm, pore size of 2.5 μm
  • For thread GL 14
  • Membrane diameter of 12 mm
  • Flow rate of 25 L/h at 1 bar, 16 L/h at 0.5 bar
  • Provided in packs of 10
Specifica
Certificazione/Conformità FDA conformity
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Set for Pressure Compensation
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 2.5 μm
Portata 16 L/hr. at 0.5 bar; 25 L/hr. at 1 bar
N. per confezione 10
Temperatura (sistema metrico) operativa -200°C to +250°C
Diametro (sistema metrico) membrana 12 mm