Learn More
Masterflex™ PTFE Metric Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
7 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemically inert, nontoxic and virtually nonporous
- Excellent crack- and stress-resistance
- Low coefficient of friction
- Translucent
- Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP 23 Class VI requirements
- Tubing is manufactured according to GMP
- Temperature range: -400 to +500°F (-240 to +260°C)
- Sterilize with autoclave, ethylene oxide or use dry heat
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 25/64 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 7/16 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 1/25 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 1.047 mm |
| Vedi altri risultati |