Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Per contenitori di dimensioni molto piccole. Microancoretta di agitazione magnetica Fisherbrand™ in PTFE autoclavabile.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00085kg
Descrizione
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
- Supplied in reusable snap cap vials.
- For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
- Autoclavable.
Specifica
3 mm | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
10 mm |