Learn More
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE
Codice prodotto. 16245851 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Diametro (sistema metrico):
1.5 mm
1.5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 16245851
Edge
Per contenitori di dimensioni molto piccole. Microancoretta di agitazione magnetica Fisherbrand™ in PTFE autoclavabile.
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
  • Supplied in reusable snap cap vials.
  • For stirring in test tubes, small size beakers, or other containers.
  • Autoclavable.
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità 5/conf.
Forma Cilindrico
Tipo Stir Bar, Micro