Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ancoretta magnetica in PTFE
Codice prodotto. 11338713 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11338713
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371200020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le ancorette di agitazione sono dotate di superfici sfaccettate poligonali che aggiungono turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili.
  • Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
  • Autoclavabile
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 0.3125 in
Dimensioni (L x P x A) 20 x 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 1/Ea.
Forma Poligonale