Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microprovette in PTFE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
Dimensione della confezione:
30m
Pezzo
Descrizione
- Maximum temperature of 260°C (melting point at 330°C)
- Non-stick characteristics
- Low friction surface
- Very high resistance to chemicals and solvents
- Very high electrical resilience, good for insulation
- Physiologically neutral
- Non-polluting and oderless
- Sterilizable and autoclavable
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.56 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.07 mm |
| Overall Length (Metric) | 30 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lavorazioni a caldo, trasferimento di sostanze chimiche corrosive |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Semitrasparente |
| Vedi altri risultati |