Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microprovette in PTFE
Codice prodotto. 11939445
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.3 mm
0.56 mm
0.81 mm
1.06 mm
1.32 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.76 mm
1.07 mm
1.63 mm
1.68 mm
1.93 mm
Dimensione della confezione:
30m
Pezzo
Codice prodotto. 11939445
Marca: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing flexibility and resilience for general laboratory work. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Microtubing is excellent for high-temperature work and transfer of corrosive chemicals.
  • Maximum temperature of 260°C (melting point at 330°C)
  • Non-stick characteristics
  • Low friction surface
  • Very high resistance to chemicals and solvents
  • Very high electrical resilience, good for insulation
  • Physiologically neutral
  • Non-polluting and oderless
  • Sterilizable and autoclavable
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.81 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 1.63 mm
Overall Length (Metric) 30 m
Da utilizzare con (applicazione) Lavorazioni a caldo, trasferimento di sostanze chimiche corrosive
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Pack
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da –240 a 260 °C