Learn More
Bohlender™ Aste a mezza luna per agitatori in PTFE
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
350 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Diametro (sistema metrico) albero:
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Giunto rastremato standard:
24/29
29/32
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inossidabile rivestito in PTFE con lama a semiluna inclinabile per agitatore
- Scanalatura su entrambi i lati e accesso all'asta per agitatore interamente in PTFE
- Resistenza della temperatura: da -200 a +250°C
- Le lame sono disponibili separatamente e possono essere montate come aggiunta
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | La lama inclinabile a mezza luna è ideale per l'agitazione all'interno di fiasche con fondo rotondo e collo con giunto smerigliato. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Tipo | Aste agitatore a mezzaluna |