Learn More
Advantec PTFE Gasket
Codice prodotto. 14831221 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Filtration Accessory; Description: PTFE Gasket for SS Filter Holders, 13 mm
Codice prodotto.
14831221 Filtration Accessory; Description: PTFE Gasket for SS Filter Holders, 13 mm
1 options
Codice prodotto. 14831221
Marca: Advantec 0293005
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Optimize filtration with this PTFE Gasket.
  • Choose from a variety of options.
  • Find items compatible with filter holders and stirred cells.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filter Holder
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Pressione max 500 psi
Quantità 1 Ea.
Tipo O-gasket
Lunghezza (sistema imperiale) 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 13 mm