Learn More
O-ring in PTFE per giunto sferico SciLabware
Codice prodotto. 10676475
Click to view available options
Dimensione foro:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10676475
Marca: SVL RO19
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Giunto sferico senza grasso. L'O-ring in PTFE per giunto sferico Rotulex™ è altamente resistente alla corrosione chimica. Utilizzabile a temperature fino a 200 °C. L'O-ring rivestito in PTFE si adatta perfettamente a un giunto sferico femmina che può essere fissato grazie a una clip in metallo a molla.
  • Offers a 'grease-free' spherical joint
  • PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
  • Can be used at temperatures up to 200°C
  • PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
  • Joint can be retained together with spring loaded metal clip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione foro 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) RM:RF19 Glass Joint
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) parte esterna 12 mm (Shank), 19 mm (Spherical)
Materiale PTFE