Learn More
O-ring in PTFE per giunto sferico SciLabware
Click to view available options
Dimensione foro:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Offers a grease-free spherical joint
- PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
- Can be used at temperatures up to 200°C
- PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
- Joint can be retained together with spring loaded metal clip
Specifica
Specifica
| Dimensione foro | 40 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | RM:RF64 Glass Joint |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm Shank |
| Quantità | 1 Ea. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 64 mm |
| Materiale | PTFE |
| Tipo | Seal Ring |