Learn More
O-ring in PTFE per giunto sferico SciLabware
Click to view available options
Dimensione foro:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Offers a 'grease-free' spherical joint
- PTFE pathway is highly resistant to chemical corrosion
- Can be used at temperatures up to 200°C
- PTFE covered O-ring fits into a female cup joint
- Joint can be retained together with spring loaded metal clip
Specifica
Specifica
| Dimensione foro | 25 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunto sferico |
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 28 mm (Shank), 41 mm (Spherical) |
| Materiale | PTFE |