Learn More
Bohlender™ PTFE One-Sided Gaskets
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte esterna:
16 mm
22 mm
29 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Providing temperature resistance from −60° to +230°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- Silicone ring with PTFE washer
- After assembly, product is only exposed to PTFE
- Provided in packs of 10
- Available for a range of thread sizes and tube diameters
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Diameter (Metric) Inside | 6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Providing secure closure |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes with dia. 5.5 to 6.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.5 mm |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni (sistema metrico) | GL 18 |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 16 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Tipo | Gasket, One-sided |