Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Codice prodotto. 10065961 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX)
750 mm (EX)
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10065961
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 9.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lame per agitatore in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione
Lunghezza (sistema metrico) 650 mm (EX)
Quantità 1 ciascuno
Temperatura (sistema metrico) °°
Tipo Asta per agitatore semplice in PTFE per lame in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE