Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe with 1M Cable
Codice prodotto. 11732464 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11732464
Inert to virtually all chemical reagents. Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe combine the outstanding properties of PTFE with the accuracy and reliability of platinum resistance and thermocouple thermometry.
  • Non-contaminating
  • Impervious to chemical diffusion at high pressure
  • Wide operating temperature range, -180 to +300°C
  • Outstanding electrical insulation properties
  • Individually tested
Specifica
Tipo Probe, PTFE Platinum Resistance
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Materiale PTFE with Stainless Steel Core
Tipi di sensore PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/degree celsius
Da utilizzare con (applicazione) Measuring temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE Probe Holders and Compression Fittings
Tempo di risposta 50%, 6 to 14 sec.
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 8 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 100 g