Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe with 1M Cable
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Probe, PTFE Platinum Resistance |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Materiale | PTFE with Stainless Steel Core |
| Tipi di sensore | PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/degree celsius |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring temperature |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE Probe Holders and Compression Fittings |
| Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 8 mm |
| Vedi altri risultati |