Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 7mm Diameter
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioni (L x P):
100 x 7 mm
200 x 7 mm
300 x 7 mm
Lunghezza (sistema metrico):
1 m (Cable)
2 m (Cable)
3 m (Cable)
4 m (Cable)
5 m (Cable)
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Specifications
Specifications
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe |
| Materiale | PTFE with PRT100 Sensor |
| Quantità | 1 |
| Tipi di sensore | PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC |
| Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
| Temperature Range (Metric) | -180°C to +280°C |
| Dimensioni (L x P) | 300 x 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 m (Cable) |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 mm |