Learn More
VITLAB™ Ancoretta magnetica poligonale in PTFE
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Permanent magnet AlNiCo V core
- Angled shape gives rise to significant turbulence
- Achieves effective mixing, even at low spin rates
- FTE
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For preparation, separation and concentration |
| Include | Magnete permanente con nucleo in AlNiCo V |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Forma | Poligonale |
| Tipo | Ancoretta magnetica |