Learn More
VITLAB™ Ancoretta magnetica poligonale in PTFE
Codice prodotto. 10789421
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Unit Size:
pezzi 10
Product Code. 10789421
Brand: VITLAB™ 302097
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ensure long-lasting durability and prevent demagnetization of Vitlab™ PFTE Polygonal Magnetic Stirring Bars via proper storage and not dropping them on hard surfaces (e.g. steel).
  • Permanent magnet AlNiCo V core
  • Angled shape gives rise to significant turbulence
  • Achieves effective mixing, even at low spin rates
  • FTE
Specifications
Da utilizzare con (applicazione) For preparation, separation and concentration
Include Magnete permanente con nucleo in AlNiCo V
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Materiale PTFE
Quantità Confezione da 10
Forma Poligonale