Learn More
VITLAB™ Ancoretta magnetica poligonale in PTFE
Codice prodotto. 16513602
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4.5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16513602
Marca: VITLAB™ 301097
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure long-lasting durability and prevent demagnetization of Vitlab™ PFTE Polygonal Magnetic Stirring Bars via proper storage and not dropping them on hard surfaces (e.g. steel).
  • Permanent magnet AlNiCo V core
  • Angled shape gives rise to significant turbulence
  • Achieves effective mixing, even at low spin rates
  • FTE
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For preparation, separation and concentration
Include Permanent magnet AlNiCo V core
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Materiale PTFE
Quantità 5/Pk.
Forma Polygon