Learn More
BRAND™ Straight-Bore PTFE Stopcocks
Codice prodotto. 10304901 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Adatto al tubo ID:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10304901
Marca: BRAND™ 88630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
PTFE construction with polypropylene valve lever. Provides outstanding chemical resistance. Includes integrated hose nozzles.
  • PTFE construction
  • Polypropylene valve
  • With integrated one-way hose nozzle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Foro spina 4 mm
Materiale PTFE
Adatto al tubo ID 7 mm
Include Integrated hose nozzle
Plug Material Polypropylene