Learn More
Bohlender™ PTFE and PPS GL-Aeration
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) membrana:
33 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Providing temperature resistance from −20° to +70°C
- Very good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
- Filter with PTFE membrane and flexible tubing
- Screw cap made of PPS for GL threads
- Prevents overpressure or vacuum in the vessel
- Contamination of the product with dust or other particles is avoided
- It is recommended to change the filter every 6 months
- For thread GL 14
- Pore size of 0.20 μm, 33 mm diameter of filter
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multiple distributors for bottles |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 0.20 μm |
| Dimensione del collo della bottiglia (sistema metrico) | GL 14 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterile pressure compensation |
| Diametro (sistema metrico) membrana | 33 mm |