Learn More
Bohlender™ PTFE and PPS HT Laboratory Screw Joints, GL 18
Ideal for connecting equipment and fittings with GL threads with hard-walled tubing or tubes made of glass, plastic or metal.
31.27€ - 131.44€
Specifica
Product Type | Laboratory Screw Joint |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA |
Materiale | PPS, PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Connecting equipment/fittings to hard-walled tubing |
Min. Operating Temperature (Metric) | -50°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10639221
|
Bohlender™
D629-22 |
2.0 mm O.D. |
41.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12740726
|
Bohlender™
D629-42 |
3.2 mm O.D. |
31.27€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12750726
|
Bohlender™
D629-56 |
6.35 mm O.D. |
83.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10033371
|
Bohlender™
D629-68 |
9.52 mm O.D. |
131.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Providing temperature resistance from −50° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- Max. pressure 10 bar
- Vacuum suitable
- Black screw cap made of PPS
- Inner parts consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm
- Applications include fixing probes, thermometers, dip tubes or cables in reaction vessels
- Available for a wide range of GL thread sizes and tubing diameters
Specifica
Laboratory Screw Joint | |
PPS, PTFE | |
-50°C | |
10 bar |
FDA | |
Connecting equipment/fittings to hard-walled tubing | |
GL 18 | |
250°C |