Learn More
Bohlender™ PTFE Protective Sheets
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
Spessore:
0.12 mm
0.25 mm
0.50 mm
1.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Providing temperature resistance from −200° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- Delivered in rolls with a length of 1000 mm
- White in color
- Also suitable for using as a slideway or for insulation
- Available in a range of thicknesses and widths
Specifica
Specifica
| Product Type | Protective Sheet |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Table padding, lining drawers, insulation |
| Spessore | 1.00 mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | +250°C |